Fortfahren mit
M4880
Magnesiumchlorid
suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
Synonym(e):
Magnogene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.21
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-094-6
MDL number:
eCl@ss:
38110201
Assay:
≥97.0%
Form:
powder
Solubility:
water: 468.7 g/L at 20 °C
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
714 °C (lit.)
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium chloride has been used:
  • as a metal cofactor supplement in the terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) reaction
  • as a component of Tris assay buffer to prepare substrate stocks for /-N-Acyl lysine substrate screening
  • as a component of low-calcium differentiation medium for keratinocyte differentiation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
208337TA9H98DB1B2C449164
description
suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
description
powder, <200 μm
description
-
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥97.0%
assay
-
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
solubility
water: 468.7 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
714 °C (lit.)
mp
-
mp
714 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)