Fortfahren mit
M4909
Specimen mounts
For Cambridge, Phillips, Etec Instruments
Synonym(e):
Ted Pella 16111, sample container, sample holder, sample mount, sample storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,10
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
aluminum (with lathe finish)
€ 82,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum (with lathe finish)
pin diam.
3.2 mm
table diam.
12.7 mm
General description
Surface has barely visible rings which help to locate the center.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V5382Z740423Z740421
Specimen mounts For Cambridge, Phillips, Etec Instruments
M4909
Specimen mounts
description
For Cambridge, Phillips, Etec Instruments
description
capacity 15 mL
description
size 2600 mL
description
size 500 mL
material
aluminum (with lathe finish)
material
polypropylene copolymer bottle, round translucent bottle, high-density polyethylene cap
material
polypropylene container, polypropylene cap
material
polypropylene container, polypropylene cap
pin diam.
3.2 mm
pin diam.
-
pin diam.
-
pin diam.
-
table diam.
12.7 mm
table diam.
-
table diam.
-
table diam.
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)