Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 186,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 336,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-499-7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Methoxamin -hydrochlorid,
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)N
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(12)11(13)9-6-8(14-2)4-5-10(9)15-3;/h4-7,11,13H,12H2,1-3H3;1H
InChI key
YGRFXPCHZBRUKP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Biochem/physiol Actions
α1-adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description powder | description solid | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?