Fortfahren mit
M6876
D-Mannose-6-Phosphat Dinatriumsalz Hydrat
≥97.0% dry basis (enzymatic)
Synonym(e):
Sodium (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11Na2O9P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
wood (birch wood)
Quality Segment
assay
≥97.0% dry basis (enzymatic)
form
powder
impurities
≤1.0% total fructose 6-phosphate and glucose 6-phosphate
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 13.2-17.0% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5+,6?;;;/m1.../s1
InChI key
UUWJZXLTPORJKW-XTAHGNKUSA-L
General description
Mannose ist ein Monosaccharid.
Application
Mannose wurde in einer Studie zur Bewertung der Phänotypisierung von primären humanen Mikroglia-Zellen verwendet. Sie wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Identifizierung von Anogeissus latifolia Wallich und zur Analyse von raffiniertem Ghattigummi genutzt.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3655M6400M4670
description
≥97.0% dry basis (enzymatic)
description
≥98% (HPLC)
description
saline suspension
description
≥98% (HPLC)
biological source
wood (birch wood)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
birch/beech wood hydrolysate
biological source
shrimp shells, crab (shell)
assay
≥97.0% dry basis (enzymatic)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
form
powder
form
powder
form
saline suspension
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)