Fortfahren mit
M7008
4-Methylumbelliferyl-β-D-Xylopyranosid
β-xylosidase substrate, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl β-D-xyloside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 516,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.750,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.28
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
229-784-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
39934
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Methylumbelliferyl-β-D-Xylopyranosid, β-xylosidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3/t10-,13+,14-,15+/m1/s1
InChI key
JWIYLOHVJDJZOQ-KAOXEZKKSA-N
General description
A substrate for β-xylosidase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3633M0905M6018
description
β-xylosidase substrate
description
β-glucosidase substrate
description
≥98% (TLC)
description
glucanase substrate
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)