Fortfahren mit
M7945
Mephetyl tetrazole
≥98% (HPLC), oil
Synonym(e):
1-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-5-(1-p-tolylcyclopropyl)-1H-tetrazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
€ 164,05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
€ 164,05
Listenpreis€ 193,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
pale yellow
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCn2nnnc2C3(CC3)c4ccc(C)cc4)cc1
InChI
1S/C20H22N4O/c1-15-3-7-17(8-4-15)20(12-13-20)19-21-22-23-24(19)14-11-16-5-9-18(25-2)10-6-16/h3-10H,11-14H2,1-2H3
InChI key
VREPWWBWXVLSEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mephetyl tetrazole is a potent and selective Kv1.5 potassium channel blocker.
Mephetyl tetrazole is a potent and selective Kv1.5 potassium channel blocker. IC50 = 330 nM; shows selective atrial prolongation (40%) of effective refractory period (ERP), but no effect on ventricular ERP Kv1.5 channel is a molecular target for the treatment of atrial fibrillation.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2662SML1333SML1394
description
≥98% (HPLC), oil
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
pale yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)