Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-916-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
17684
Produktname
6-Methyl-DL-Tryptophan, crystalline
assay
>98% (TLC)
form
crystalline
color
light yellow to orange
mp
290 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc2c(CC(N)C(O)=O)c[nH]c2c1
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-2-3-9-8(5-10(13)12(15)16)6-14-11(9)4-7/h2-4,6,10,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
GDMRVYIFGPMUCG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6-Methyl-DL-tryptophan is a tryptophan analog.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?