Fortfahren mit
M9261
5-Methoxyuridin
Synonym(e):
mo(5)U
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-609-8
MDL number:
eCl@ss:
32119108
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O7/c1-18-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)19-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
InChI key
ZXIATBNUWJBBGT-JXOAFFINSA-N
Application
5-Methoxyuridine is a constituent of the first position of the anticodon of select bacterial tRNA molecules. 5-Methoxyuridine may be used to study the effects of substitutions on the codon reading efficiencies of tRNAs.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)