Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
60 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 236,00 |
Über diesen Artikel
€ 236,00
material
flat bottom clear polystyrene wells, polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
case of 60 ea
manufacturer/tradename
Nunc 442404
plate L × W
128 mm × 86 mm
size
96 wells
surface area
2.7 cm2
total capacity
400 μL
well maximum volume
400 μm
working volume
350 μL
suitability
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
binding type
(MaxiSorp surface), high binding surface
General description
- Hochstehende Well-Ränder
- Zertifizierte Reproduzierbarkeit der Bindungskapazität
- Alphanumerisches Orientierungssystem
- Passend zu Standardausrüstungen
- Barcodes auf Anfrage erhältlich
Oberflächenbehandlung:
- Oberflächenbehandlung mit PolySorp®; hohe Affinität zu hydrophoben Molekülen
- Oberflächenbehandlung mit MediSorp™; Oberflächenchemie liegt zwischen der von PolySorp und MaxiSorp; reduziertes Hintergrundsignal bei Serumproben
- Oberflächenbehandlung mit MaxiSorp™; hohe Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen und hydrophoben Domänen
- Oberflächenbehandlung mit MultiSorp™; hohe Affinität zu hydrophilen Molekülen
Application
Features and Benefits
- Raised rims on the wells
- Certified reproducibility of binding
- Alphanumeric orientation system
- Fit standard equipment
- Barcodes options available
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96 well MicroWell™ MaxiSorp™ flat bottom plate, pinchbar design | description 96 well Microwell™ MaxiSorp™ flat bottom plate, pinchbar design, with certificate | description 96 well MicroWell™ PolySorp® flat bottom plate, pinchbar design | description Nunclon® Delta, white, well volume (400 μL), case of 160 ea |
| suitability suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays) | suitability suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays) | suitability suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays) | suitability suitable for (fluorescence-based cell assays) |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| material polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells | material clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells | material flat bottom clear polystyrene wells | material polystyrene , white |
| well maximum volume 400 μm | well maximum volume 400 μm | well maximum volume - | well maximum volume - |
| manufacturer/tradename Nunc 442404 | manufacturer/tradename Nunc 439454 | manufacturer/tradename Nunc 475094 | manufacturer/tradename Nunc 136102 |
| packaging case of 60 ea | packaging case of 60 ea | packaging case of 60 ea | packaging case of 160 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc-Immuno™ 96 MicroWell™ Feste Platten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?