Fortfahren mit
M9904
Worthington-Zubehör
measuring rod for 35 L Dewar
Synonym(e):
Dewar for liquid nitrogen rod, R033-8C11, cryogenic dewar rid, cryogenic storage rod, measuring rod
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 17,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Packaging:
pack of 1 ea
€ 17,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington R033-8C11
technique(s)
cryopreservation: suitable
Application
For determination of liquid nitrogen level.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R0509C0671Z744001
description
measuring rod for 35 L Dewar
description
cast aluminum roller base with 5 wheels for 35 L Dewar
description
cap for 4 L Dewar
description
necktube core for LS4800 liquid nitrogen refrigerator
manufacturer/tradename
Worthington R033-8C11
manufacturer/tradename
Worthington 366783
manufacturer/tradename
Worthington D004-9C11
manufacturer/tradename
Worthington R05K-9C16
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington-Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)