Fortfahren mit
M9943
10X MTP™ Taq-Puffer
10X buffer, free of DNA contaminants; use with MTP Taq DNA Polymerase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
€ 67,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
DNA-Verunreinigungen können durch verschiedene Reagenzien in die PCR gelangen. Um das Risiko von DNA-Verunreinigungen bei der PCR zu minimieren, bieten wir 10X MTP Taq-Puffer zur Verwendung in Kombination mit der MTP Taq-DNA-Polymerase (Produktnr. D7442) an. Jede Charge des MTP-Taq-Puffers wird strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, um das Nichtvorhandensein von DNA-Verunreinigungen sicherzustellen. Es sollten nur DNA-freie Reagenzien für PCR-Reaktionen mit MTP Taq-DNA-Polymerase verwendet werden, um falsch-positive PCR-Resultate zu vermeiden.
Application
10X MTP™-Taq-Puffer wird wie folgt verwendet:
  • zur Amplifikation von bakteriellen 16S-rRNA-Genen aus aufgereinigter DNA
  • zur Amplifikation von archaealer 16s-rRNA
  • zusammen mit MTP-Taq-DNA-Polymerase (D7442) zur Amplifikation von spezifischen bakteriellen 16S-rRNA-Genen aus aufgereinigter DNA
Legal Information
MTP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D7442UPTQBF1UPTQBF2
description
10X buffer, free of DNA contaminants; use with MTP Taq DNA Polymerase
description
Taq DNA Polymerase, free of DNA contaminants
description
DNA-free, Nuclease-free 10x PCR reaction buffer with MgCl2, designed for further manufacture
description
DNA-free, Nuclease-free 10x PCR reaction buffer without MgCl2, designed for further manufacture
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
cDNA synthesis: suitable, RT-PCR: suitable
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
colorless
color
-
color
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)