Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 228,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
23201100
eCl@ss:
32150313
€ 228,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Analysis Note
General Description
SILu™Pep Oxyntomodulin is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HSQGTFTSDYSKY-Leu(U13C6)-DSRRAQDFVQW-Leu(U13C6)-MNTKRNRNNIA
Terminal modifications: N-Term: [H]
Length (residues): 30
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
SILu™Pep Oxyntomodulin is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HSQGTFTSDYSKY-Leu(U13C6)-DSRRAQDFVQW-Leu(U13C6)-MNTKRNRNNIA
Terminal modifications: N-Term: [H]
Length (residues): 30
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled | description synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled | description synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled | description synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) protein mass spectrometry: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color off-white | color off-white | color off-white | color off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?