Fortfahren mit
MTCA8813
MTC™ Bio Blu-Lite™ UHC Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
Synonym(e):
blotting film, western imaging film, MTC Bio A8813, imaging film, western blotting film
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41105341
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8813
W × l:
5 in. × 7 in.
Packaging:
pack of 100 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8813
W × L
5 in. × 7 in.
General description
Blu-Lite™ UHC Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Features and Benefits
  • Medium/dark blue base
  • Ideal for chemiluminescence
  • Ultra-high contrast
  • Ideal for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
Legal Information
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)