Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41105341
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8815
W × l:
8 in. × 10 in.
Packaging:
pack of 100 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8815
W × L
8 in. × 10 in.
General description
Blu-Lite™ UHC Autoradiography film, 8x10in, 100 sheets/box
Features and Benefits
- Medium/dark blue base
- Ideal for chemiluminescence
- Ultra-high contrast
- Ideal for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
Legal Information
Blu-Lite is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?