Fortfahren mit
MTCA9004WR
MTC™ Bio Autoclave Bag Wire Rack Stand
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
Synonym(e):
biohazard bag holder, biohazard bag lab stand, MTC Bio A9004-WR, lab waste bag holder, lab waste bag support stand
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A9004-WR
Feature:
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
Material:
steel
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
steel
feature
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A9004-WR
General description
Wire rack stand for 8.5 x 11" autoclave bags
Features and Benefits
  • sturdy steel construction
  • autoclavable
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)