Fortfahren mit
MTCB1212
MTC™ Bio MultiBox™ for Western Blotting
2 compartments, L × W × D 85 mm (311/32 in.) × 85 mm (311/32 in.) × 30 mm (13/16 in.), for Novex Mini (8x8cm), Bio-Rad Mini (7x8cm) and others
Synonym(e):
gel processing box, multi gel processing box, MTC Bio B1212, western blot apparatus, western blot chamber
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio B1212
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 6 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B1212
L × W × D
85 mm (311/32 in.) × 85 mm (311/32 in.) × 30 mm (13/16 in.)
General description
MultiBox™, 2 compartments, 85 x 85 x 30mm each (311/32 x 311/32 x 13/16 in.), for Novex Mini (8x8cm), Bio-Rad Mini (7x8cm) and others, 6/pk
The MultiBox™ Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
Features and Benefits
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)