Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040608
Material:
polystyrene , square black
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio B6003B
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene , square black
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B6003B
L × W
140 mm × 140 mm
capacity
140 mL
General description
MTC Bio Weigh Boats are made of antistatic polystyrene and will withstand temperatures up to 90˚C, as well as exposure to diluted acids, alcohols, bases, and aqueous solutions. Their flexibility and smooth interior surfaces with rounded corners allow for easy decanting of powdered samples. Their flat bottoms ensure stability and prevent tipping.
Weigh Boat, black, 250ml, 140 x 140mm, square, 500/pk
Features and Benefits
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Weigh Boat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?