Über diesen Artikel
NACRES:
NB.84
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio C2581
Feature:
to hold 25 x 5 mL tubes
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 5 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polycarbonate
feature
to hold 25 x 5 mL tubes
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2581
parameter
-196-+121 °C temp. range
General description
Polycarbonate freezer box with liquid nitrogen drainage slots and numbered grid markings in almost every conceivable location (top, bottom, sides, etc.). Holds 25 x 25ml tubes in a 5x5 format.
Features and Benefits
- holds 25 x 25ml tubes, 5x5 format
- numbered grid markings on the lid and molded devider
- usable temp range is -196° to +121°.
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Freezer Box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?