Fortfahren mit
MTCC2590
MTC™ Bio MacroTubes® rack
2 tier, to hold, 16 x 5 mL macrotubes, pack of 1 ea
Synonym(e):
MTC™ Bio MacroTubes® rack, tube holder, tube rack, MTC Bio C2590, tube organiser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122804
NACRES:
NB.12
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio C2590
Feature:
to hold 16 x 5 mL macrotubes, 2 tier
Material:
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
feature
to hold 16 x 5 mL macrotubes, 2 tier
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2590
General description
2-Tiered rack for 5mL MacroTubes®, 16 place, 1 rack.
Features and Benefits
  • 2-tiered
  • 16-place
  • Perfect for use when pipetting
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MTCR1115MTCR1117MTCR1020O
description
2 tier, to hold, 16 x 5 mL macrotubes, pack of 1 ea
description
to hold, 90 x 12-13 mm diameter FACS, or culture tubes, pack of 5 ea
description
to hold, to hold 40 x 16 - 17 mm diameter culture tubes, pack of 5 ea
description
to hold, 100 x 1.5 mL tubes, orange, pack of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2590
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R1115
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R1117
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R1020-O
feature
to hold 16 x 5 mL macrotubes, 2 tier
feature
to hold 90 x 12-13 mm diameter FACS, or culture tubes, autoclavable
feature
to hold to hold 40 x 16 - 17 mm diameter culture tubes, autoclavable
feature
to hold 100 x 1.5 mL tubes
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
polypropylene , blue
material
blue , polypropylene
material
polypropylene , orange
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio MacroTubes® rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)