Fortfahren mit
MTCC3172
MTC™ Bio ClearSeal™ Screw Cap Microtubes
capacity 2.0 mL, non-sterile, without cap, self standing, pack of 1000 ea
Synonym(e):
centrifuge tube, screw-cap tube, MTC Bio C3172, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32049090
Capacity:
2.0 mL
Material:
clear cap, clear tube, polypropylene , round
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1000 ea
Parameter:
21,000 xcg speed
Feature:
without cap
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear cap, clear tube, polypropylene , round
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C3172
parameter
21,000 xcg speed
capacity
2.0 mL
General description
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
Features and Benefits
  • non-graduated
  • ultra-clear polypropylene
  • leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
  • Max 22,000×g
  • sterile; RNase, DNase & Pyrogen free
Legal Information
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)