Fortfahren mit
MTCC3175AST
MTC™ Bio ClearSeal™ Microtubes screw caps
for use with 2.0 mL microtubes MTCC3172, assorted colors, pack of 1000 ea
Synonym(e):
conical tube, micro centrifuge tube, screw-cap, MTC Bio C3175-AST, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122500
Material:
polypropylene , assorted colors
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1000 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene , assorted colors
description
self standing
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C3175-AST
General description
Screw cap for 2.0mL microtube MTC3172-1000EA, assorted colors (red, blue, green, yellow, orange), non-sterile, with installed O-ring. Packaged as 5 Individually coloured bags of 200 caps, total 1000 caps.
Application
  • General laboratory research
  • Diagnostic / Reagent packaging
Features and Benefits
  • Leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
Legal Information
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)