Fortfahren mit
MTCC3215SG
MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 1.5 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Synonym(e):
centrifuge tube, screw-cap tube, MTC Bio C3215-SG, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32040301
Capacity:
1.5 mL
Material:
clear , polypropylene , round , screw top cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Parameter:
22,000 × g speed
Feature:
cap natural, graduation, neck thread external
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear , polypropylene , round , screw top cap
sterility
sterile
feature
cap natural, graduation, neck thread external
packaging
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C3215-SG
parameter
22,000 × g speed
capacity
1.5 mL
diam. × L
12.8 mm × 47.6 mm
General description
ClearSeal™ screw-cap microtubes, 1.5mL , w/ O-ring & caps, sterile, printed graduations, self-standing, 20 resealable bags of 50 tubes, 1000/cs
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
Features and Benefits
  • Ultra-clear polypropylene
  • Packaged in resealable bags of 50
  • Leak-proof O-ring seal
  • Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
  • White, printed graduations
Legal Information
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)