Fortfahren mit
MTCD33904
MTC™ Bio OptiWell Automation Reservoir
capacity 195 mL, 4 channel, polypropylene, non-sterile, case of 50 ea (10 bags of 5ea)
Synonym(e):
liquid reservoir, MTC Bio D3390-4, liquid receptacle, reagent dish, reagent holder, reservoir
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio D3390-4
Capacity:
195 mL
Material:
clear , polypropylene
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear , polypropylene
sterility
non-sterile
feature
autoclavable, 4 channel
packaging
case of 50 ea (10 bags of 5ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio D3390-4
parameter
-80 °C temp. range
H
31.5 mm
capacity
195 mL
General description
OptiWell Reservoirs are compatible with a wide range of automated liquid handling equipment. Offered with 1 to 384 wells, they are useful in multiple applications, including mixing, fraction collection, plate replication, compound storage, and scale-up / scale-down methods. OptiWell Reservoirs conform with SLAS standard dimensions. They are made of chemically inert, low binding polypropylene to minimize excess residue/waste.
Features and Benefits
  • ANSI / SLAS 1-2004 Compliant
  • Certified RNase, DNase and pyrogen free
  • Robot friendly / standard dimensions
  • Autoclavable and freezable to -80°C
  • SLAS standard footprint
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)