Fortfahren mit
MTCD3390CVS
MTC™ Bio OptiWell Automation Reservoir
polypropylene cover, sterile, case of 200 ea (10 bags of 20ea)
Synonym(e):
lid, liquid reservoir lid, MTC Bio D3390-CVS, cover, reservoir cover, reservoir lid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio D3390-CVS
Material:
clear , polypropylene cover
Sterility:
sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear , polypropylene cover
sterility
sterile
feature
autoclavable
packaging
case of 200 ea (10 bags of 20ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio D3390-CVS
parameter
-80 °C temp. range
H
9.3 mm
General description
OptiWell Reservoirs are compatible with a wide range of automated liquid handling equipment. Offered with 1 to 384 wells, they are useful in multiple applications, including mixing, fraction collection, plate replication, compound storage, and scale-up / scale-down methods. OptiWell Reservoirs conform with SLAS standard dimensions. They are made of chemically inert, low binding polypropylene to minimize excess residue/waste.
Features and Benefits
  • ANSI / SLAS 1-2004 Compliant
  • Certified RNase, DNase and pyrogen free
  • Robot friendly / standard dimensions
  • Autoclavable and freezable to -80°C
  • SLAS standard footprint
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)