Fortfahren mit
MTCF4067
MTC™ Bio BioFlask™ Filter Cap For Erlenmeyer Flask
fits 125 mL and 250 mL flasks
Synonym(e):
flask screw cap, vented flask cap, MTC Bio F4067, filtering bottle cap, plastic cap, plastic vented cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122104
Material:
blue , blue polypropylene cap (with 0.2 µm membrane)
Storage temp.:
no temp limit
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue , blue polypropylene cap (with 0.2 µm membrane)
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio F4067
storage temp.
no temp limit
General description
  • Vented screw caps
  • Flat or baffled bottoms
  • Gamma sterile (SAL 10-6)
  • Pyrogen free and RNase/DNase free
  • Individually wrapped
Cap for 125ml and 250ml Erlenmeyer Flasks, pkg of 10, includes filter.
Vented polypropylene screw caps with 0.2µm membrane to increase air transmission and enhance cell growth. The mouth size conforms with the international SBS standard, for quick, secure connection to bioreactor equipment.
Legal Information
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)