Fortfahren mit
MTCF4086
MTC™ Bio BioFlask™ Fernbach Flask
capacity 2.8 L, polycarbonate, cap, vented, bottom (baffled), sterile, pack of 6 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
culture flask, Fernbach vessel, MTC Bio F4086, laboratory flask, plastic flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122104
Capacity:
2.8 L
Material:
bottom (baffled), polycarbonate
Sterility:
sterile
Feature:
cap vented
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bottom (baffled), polycarbonate
sterility
sterile
feature
cap vented
packaging
pack of 6 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio F4086
capacity
2.8 L
General description
Flask, Erlenmeyer, Styrene Butadiene, 2.8L, baffled bottom w / vented screw cap, Sterile, Indiv wrapped, 6 / CS
Jumbo Fernbach Flasks made of styrene-butadiene with polypropylene screw caps which are vented with 0.2µm membranes to increase air transmission and enhance cell growth. The mouth size conforms to the international SBS standard, for quick, secure connection to bioreactor equipment.
Features and Benefits
  • Vented screw caps
  • Flat or baffled bottoms
  • Gamma sterile (SAL 10-6)
  • Pyrogen free and RNase/DNase free
  • Individually wrapped
Legal Information
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)