Fortfahren mit
MTCM5420
MTC™ Bio L-Shape Spreader
W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
culture spreaders, MTC Bio M5420, cell dispersal aid, cell dispersing tool, cell spreader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122103
eCl@ss:
32049090
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5420
W × L
38 mm × 156 mm
General description
Spreader, L-Shape, 38 x 156mm, individually wrapped, 500/cs
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio L-Shape Spreader
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)