Fortfahren mit
MTCM5430
MTC™ Bio T-Shape Spreader
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
cell spreader, MTC Bio M5430, cell dispersal aid, cell dispersing tool, culture spreader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5430
L × W
38 mm × 140 mm
General description
Spreader, T-Shape, 34 x 140mm, individually wrapped, 500/cs
Features and Benefits
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio T-Shape Spreader
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)