Fortfahren mit
MTCM5431
MTC™ Bio T-Shape Spreader
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
Synonym(e):
cell spreader, MTC Bio M5431, cell dispersal aid, cell dispersing tool, culture spreader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5431
L × W
38 mm × 140 mm
General description
Spreader, T-Shape, 34 x 140mm, 50 sterile peel bags of 10 spreaders, 500/pk
Features and Benefits
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio T-Shape Spreader
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)