Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41122103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile
packaging
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio M5451
L × W
30 mm × 207 mm
General description
Spreader Triangle, 30 x 207mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
Features and Benefits
- Spreads cultures and liquids evenly
- Ideal for bacterial CFU counts
- Smooth edges - minimizes gouging
- Pre-sterilized - no flaming required
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Triangle Spreader
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?