Fortfahren mit
MTCP52002U
MTC™ Bio ProPette™ LE Adjustable Pipettor
capacity 0.2-2.0 μL
Synonym(e):
pipette, MTC Bio P5200-2U, handheld liquid transfer device, liquid transfer device, mechanical pipettor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32070102
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
adjustable, manual, no. of channels 1
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio P5200-2U
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
adjustable, manual, no. of channels 1
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio P5200-2U
capacity
0.2-2.0 μL
General description
ProPette LE™ Single-Channel Pipettes provide maximum precision at virtually every conceivable volume. They feature a digital micrometer that is adjustable for precise volume control as well as a mechanical volume lock positioned at the top of the pipette that can be engaged or disengaged with one hand. These pipettors are lightweight and finely balanced for maximum ergonomics.
ProPette™ LE, 0.2 to 2µL
Features and Benefits
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (0.1µL-10mL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)