Fortfahren mit
MTCP7005
MTC™ Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 300 ea (bulk bag)
Synonym(e):
plastic tube, reagent dish, reagent holder, MTC Bio P9601-N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio P7005
Capacity:
5 mL
Sterility:
sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
packaging
pack of 300 ea (bulk bag)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio P7005
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
5 mL
General description
ASPIR-8 Reservoir, 5mL, non-sterile, bulk pack, 300/cs
Features and Benefits
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio ASPIR-8 Resevoir
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)