Fortfahren mit
MTCR1900
MTC™ Bio centrifuge tube rack
to hold, 6 x 175 / 225 or 500 mL centrifuge tubes, pack of 5 ea
Synonym(e):
tube holder, tube storage, MTC Bio R1900, tube organiser, tube rack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122804
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio R1900
Feature:
to hold 6 x 175 / 225 or 500 mL centrifuge tubes
Material:
blue , polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue , polypropylene
feature
to hold 6 x 175 / 225 or 500 mL centrifuge tubes
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R1900
General description
Tube racks made of 100% polypropylene to hold 6 x 175 , 225 or 250 mL centrifuge tubes, can be snap-linked together to form as large as rack as is needed.
Features and Benefits
  • Ships flat
  • Holds 6 x 250mL, 175mL or 250mL tubes
  • Multiple racks can be linked together
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MTCC1500RK
description
to hold, 6 x 175 / 225 or 500 mL centrifuge tubes, pack of 5 ea
description
to hold, 4 x 500 mL conical bottom centrifuge tubes, pack of 1 ea
feature
to hold 6 x 175 / 225 or 500 mL centrifuge tubes
feature
autoclavable, to hold 4 x 500 mL conical bottom centrifuge tubes
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R1900
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C1500-RK
material
blue , polypropylene
material
blue , plastic (wire-coated)
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio centrifuge tube rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)