Fortfahren mit
MTCT8309
MTC™ Bio Culture Tube Cap
two position, polyethylene, for use with 12 x 75 mm tubes, pack of 1000 ea (8 x 250ea)
Synonym(e):
push cap, tube closure, MTC Bio T8309, cap, closure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
Material:
cap (snap), clear , polyethylene
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1000 ea (8 x 250ea)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap (snap), clear , polyethylene
sterility
sterile
packaging
pack of 1000 ea (8 x 250ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T8309
General description
Cap, two-position, for 12×75mm tubes, PE, 125/bag, 1000/cs
Application
cell culture
Features and Benefits
  • for 12 mm x 75 mm tubes
  • two position locking
  • sterilized to SAL 10-6
  • RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MTCT8239MTCT8306MTCT8302
description
two position, polyethylene, for use with 12 x 75 mm tubes, pack of 1000 ea (8 x 250ea)
description
two position, polyethylene, for use with 17 x 100 mm tubes, pack of 1000 ea (8 x 250ea)
description
capacity 5 mL, polystyrene, sterile, case of 1000 ea (8 bags of 125ea)
description
capacity 5 mL, polypropylene, sterile, case of 1000 ea (8 bags of 125ea)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
polyethylene , cap (snap), clear
material
cap (snap), clear , polyethylene
material
clear , conical bottom, polystyrene
material
conical bottom, polypropylene , clear
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T8309
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T8239
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T8306
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T8302
packaging
pack of 1000 ea (8 x 250ea)
packaging
pack of 1000 ea (8 x 250ea)
packaging
case of 1000 ea (8 bags of 125ea)
packaging
case of 1000 ea (8 bags of 125ea)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Culture Tube Cap
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)