Fortfahren mit
MTCT9009
MTC™ Bio Strainer Cap for FlowTubes™
pore size 35 μm, green, sterile, case of 500 ea (20 bags of 25ea)
Synonym(e):
cell filter cap, cell strainer, cell filtering cap, filter cap, filtering bottle cap, MTC Bio T9009
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122104
Material:
green , low-density polyethylene
Storage temp.:
no temp limit
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
green , low-density polyethylene
sterility
sterile
packaging
case of 500 ea (20 bags of 25ea)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T9009
pore size
35 μm
storage temp.
no temp limit
General description
LDPE Bio Strainer caps are ideal for detaching, isolating and straining cells from clusters and tissues. Their built-in compatibility with12×75mm culture tubes and FACS tubes makes them especially useful for pre-sorting and preparing samples for Flourescence-activated Cell Sorting(FACS).
Features and Benefits
  • Color coded by pore size
  • Sterile pouches of 25 strainer caps
  • E-Beam sterilized to SAL 10-6
Legal Information
FlowTubes is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)