Fortfahren mit
MTCT9019
MTC™ Bio Standard Cap for FlowTubes™
non-sterile
Synonym(e):
culture cap, tube caps, MTC Bio T9019, closure, plastic cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122500
Sterility:
non-sterile
Packaging:
bag of 8 × 125 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
bag of 8 × 125 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T9019
General description
Standard Cap for FlowTubes™, non-sterile, 125/bag, 1000/cs
Application
  • Fluorescence activated cell sorting
  • Flow cytometry
Features and Benefits
  • 2 position culture caps
  • For use with 12 x 75mm Flowtubes
Legal Information
FlowTubes is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)