Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 377,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.010,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Nisoxetine hydrochloride, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CNCCC(Oc1ccccc1OC)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO2.ClH/c1-18-13-12-15(14-8-4-3-5-9-14)20-17-11-7-6-10-16(17)19-2;/h3-11,15,18H,12-13H2,1-2H3;1H
InChI key
LCEURBZEQJZUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description solid, ≥98% (HPLC) | description - | description - | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, H2O: 20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?