Fortfahren mit
N3129
4-Nitrophenylphosphat
phosphatase substrate, chromogenic, ≥97% anhydrous basis, powder
Synonym(e):
p-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, PNPP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 497,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4OP(O)(O-)2 · 2C6H11NH3+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.44
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
257-949-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6553276
€ 60,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenylphosphat, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥97% anhydrous basis
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OP(O)(=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C6H13N/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6H,1-5,7H2
InChI key
KXNNUYCXODNFBD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt has been used as a component in the colorimetric reagent for abscisic acid (ABA) assay.
Biochem/physiol Actions
p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) is the preferred substrate for use with alkaline phosphatase in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures. Due to its high sensitivity, pNPP is the considered substrate in alkaline phosphatase systems. ELISA applications based on pNPP can be read in timed assays or delayed readings by stopping with alkaline solutions. This substrate yields a yellow-colored soluble end product that can be measured spectrophotometrically at 405 nm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5758G7886A4386
description
phosphatase substrate
description
powder, ≥85% (TLC)
description
≥93% (GC)
description
≥95% (HPLC), crystalline, bacterial
assay
≥97% anhydrous basis
assay
≥85% (TLC)
assay
≥93% (GC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)