Fortfahren mit
N3254
4-Nitrophenylphosphat Di-(tris)-salz
phosphatase substrate, ≥97% (enzymatic), powder
Synonym(e):
4-Nitrophenylphosphat Bis-(Tris)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,10
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.390,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 9.340,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6 H4 N O6 P)( C4 H12 N O3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.36
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
269-198-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1578142
eCl@ss:
32160701
€ 63,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenylphosphat Di-(tris)-salz, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChI key
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl phosphate di(tris) salt has been used:
  • as a substrate to quantify tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) activity in cell lysates
  • to determine phosphatase activity using native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)
  • for alkaline phosphatase in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem/physiol Actions
p-Nitrophenyl Phosphate (pNPP) is a preferred substrate for alkaline phosphatase in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures, because of its high sensitivity. This substrate produces a soluble yellow end-product and can be read spectrophotometrically at 405 nm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73737487655P1937
description
phosphatase substrate
description
for the determination of phosphatase, ≥97.0% (enzymatic)
description
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays.
description
≥95% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥97.0% (enzymatic)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (enzymatic)
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
solubility
water: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)