Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 66,10 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 153,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 749,00 |
Über diesen Artikel
€ 66,10
Produktname
4-Nitrophenyl β-D-Fucopyranosid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3/t6-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
YILIDCGSXCGACV-BVWHHUJWSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description - | description ≥98% (TLC) | description ≥98% (enzymatic) |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC), ≥98% (enzymatic) |
| solubility ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility acetone: 4 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?