Fortfahren mit
N4377
4-Nitrophenyl valerate
chromogenic, ≥98% (TLC), liquid
Synonym(e):
Pentanoic acid 4-nitrophenyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 332,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 535,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 971,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
eCl@ss:
32160702
€ 332,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenyl valerate, liquid
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
liquid
color
faintly yellow to dark yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-2-3-4-11(13)16-10-7-5-9(6-8-10)12(14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI key
RJQXEHRFVKJLJO-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl valerate has been used as a substrate solution to measure the rate of p-nitrophenol formation using p-nitrophenyl valerate as substrate. It has also been used as a substrate to measure general esterase activity in hepatopancreas extracts.
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl valerate acts as a model substrate for carboxylesterase and butyrylcholinesterase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ATEH9A741887290866AABH9616AB60
description
liquid
description
-
description
99%
description
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
faintly yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)