Fortfahren mit
N60
Triton™ N-60
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
General description
Triton N-60 is a planar aromatic species with an approximate length of 10 Å.
Application
Triton N-60 has been used in a study to assess the use of surfactant solutions for dust suppression in coal mines. It has also been used in a study to describe a spectrophotometric assay for determination of critical micelle concentration of nonionic detergent solutions.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STS000593422X100RS
description
-
description
Non-ionic surfactant
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)