Fortfahren mit
N6286
Anti-Neurogenin 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
Synonym(e):
Anti-MATH4A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 795,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
€ 795,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
ammonium sulfate suspension
mol wt
antigen 28.2 kDa
species reactivity
rodent, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEUROG2(63973)
mouse ... Neurog2(11924)
rat ... Neurog2(295475)
General description
Neurogenin 2 (NEUROG2) is a basic helix loop helix (bHLH) transcription factor.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to mouse neurogenin 2 (amino acids 86-98) conjugated to BSA.
Biochem/physiol Actions
Neurogenin 2 (NEUROG2) aids in the differentiation of neuronal tissue in progenitor cells during growth.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5682AB10535WH0050674M1
description
affinity isolated antibody, ammonium sulfate suspension
description
Chemicon®, from rabbit
description
serum, from rabbit
description
clone 4B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
antigen 28.2 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
4B7, monoclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)