Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 207,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8NNaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.27
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
229-088-0
MDL number:
Colour Index Number:
60760
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Kernechtrot,
form
powder
Quality Segment
solubility
water: soluble 4 mg/mL, dark red to very dark red and red purple
suitability
suitable for determination of calcium
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Application
Nuclear Fast Red is suitable for the determination of calcium. It is suitable for use in prussian blue staining in neural progenitor cells. It may be employed as highly sensitive "off/on" fluorescent probe for the determination of guanine. Nuclear fast red (2-anthracenesulfonic acid, 4-amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-, monosodium salt) may be used as selective complexing agent for the simultaneous determination of copper and bismuth by adsorptive stripping voltammetry.
Biologischer Farbstoff
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kernechtrot
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?