Fortfahren mit
N8016
2-Nitrophenyl β-D-Glucopyranosid
≥99% (TLC), powder
Synonym(e):
2-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside, o-NPG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 572,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.25
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
220-568-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
92206
€ 189,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-Nitrophenyl β-D-Glucopyranosid, powder
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
KUWPCJHYPSUOFW-RMPHRYRLSA-N
Application
2-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside has been used as a substrate for glucosidase in protein assay and in a colorimetric assay to determine protein stability.
Biochem/physiol Actions
2-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside serves as an artificial substrate for glucosidase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7006292710B4527
description
powder
description
≥98% (TLC)
description
≥95.0%
description
≥97%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0%
assay
≥97%
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
-
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. hello, is this also a chromogenic substrate?
    1 answer
    1. Yes, this compound is considered to be a chromogenic beta-glucosidase substrate. Application testing is not performed on this product. Please see the links below to review publications that may be helpful.
      Characterization of a heat resistant ß-glucosidase as a new reporter in cells and mice
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2909947/
      Ion implantation treatment of beads for covalent binding of molecules: Application to bioethanol production using thermophilic beta-glucosidase
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141022913002019?via%3Dihub