Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150319
usage
sufficient for 10 purifications
General description
Das GenElute-Kit für genomische DNA aus Blut bietet eine einfache und praktische Methode zur Isolierung von reiner genomischer DNA aus frischem oder älterem (älter als 24 Stunden) Vollblut. Das Kit kombiniert die Vorteile der Siliziumdioxidbindung mit einem Mikrospinformat und macht teure Harze, Alkoholpräzipitation und gefährliche organische Verbindungen wie Phenol und Chloroform überflüssig.
Application
Die aufgereinigte genomische DNA ist gebrauchsfertig und kann u. a. für folgende Downstream-Anwendungen verwendet werden:
- Restriktionsendonukleaseverdau
- PCR
- Southern Blots
- Sequenzierungsreaktionen
- Klonierung
Biochem/physiol Actions
Das Ausgangsmaterial wird in einer chaotropen salzhaltigen Lösung lysiert, um die gründliche Denaturierung von Makromolekülen zu gewährleisten. Durch Zugabe von Ethanol wird die DNA gebunden, wenn das Lysat durch die Kieselerdemembran in ein Mikrozentrifugenröhrchen zentrifugiert wird. Es wird eine Vorwaschlösung zur Entfernung von Verunreinigungen in Verbindung mit älteren Vollblutproben (älter als 24 Stunden) bereitgestellt. Nach dem Auswaschen der Verunreinigungen wird die DNA in 200 mL einer Tris-EDTA-Lösung eluiert.
Die zu erwartenden Ausbeuten an genomischer DNA hängen von der Menge und der Art des verwendeten Ausgangsmaterials ab (z. B. können in weniger als einer Stunde 4 bis 10 μg an mit RNase A behandelter DNA aus 200 μL frischem Vollblut isoliert werden). Die mit diesem Kit aufgereinigte DNA weist ein A260/A280-Verhältnis zwischen 1,6 und 1,9 auf und kann bis zu 50 kb lang sein.
Die zu erwartenden Ausbeuten an genomischer DNA hängen von der Menge und der Art des verwendeten Ausgangsmaterials ab (z. B. können in weniger als einer Stunde 4 bis 10 μg an mit RNase A behandelter DNA aus 200 μL frischem Vollblut isoliert werden). Die mit diesem Kit aufgereinigte DNA weist ein A260/A280-Verhältnis zwischen 1,6 und 1,9 auf und kann bis zu 50 kb lang sein.
Features and Benefits
- Ausgangsmaterial: Bis 200 μL frisches oder älteres Blut
- Erwartete Ausbeute: Bis zu 10 μg
- Elutionsvolumen: 400 μL
- Erforderliche Zeit: <40 Min.
- A260/A280-Verhältnis: 1,6–1,9
- Kompatibel mit vielen Antikoagulantien, wie zum Beispiel EDTA, Heparin und Natriumcitrat
- Übliche Ausbeute 4–10 μg aus 200 μL Vollblut
- Reine genomische DNA mit einem A260/A280-Verhältnis zwischen 1,6 und 1,9
- Isoliert DNA mit einer Länge von bis zu 50 kb
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GenElute™ Blut Genomische DNA, Kit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?