Merck
O2011
Orcokinin
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Asn-Phe-Asp-Glu-Ile-Asp-Arg-Ser-Gly-Phe-Gly-Phe-Asn
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (HPLC)
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A potent stimulator of hindgut contractions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)