Fortfahren mit
O4876
Oligomycin
from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC), powder, antibiotic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 438,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.340,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.420,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
7615308
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Form:
powder
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Oligomycin aus Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
InChI key
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
General description
Chemische Struktur: Makrolid
Application
Oligomycin aus Streptomyces diastatochromogenes wird verwendet:
  • zur Hemmung der mitochondrialen ATP-Produktion von Leigh-Syndrom(LS)-Zellen.
  • in ATP-verknüpften Respirations-Assays und Maximalkapazität-Respirations-Assays in Astrozyten.
  • bei der Messung der Sauerstoffverbrauchsrate (OCR) und der extrazellulären Säuerungsrate in Brustkrebszelllinien.
Biochem/physiol Actions
Oligomycin gehört zur Makrolid-Gruppe der Antibiotika. Es hemmt das mitochondriale ATP-Synthase-Enzym und den Phosphorylgruppen-Transfer. Oligomycin interagiert mit ATP-Synthase-Untereinheit c im Fo-Teil und behindert den Protonentransport.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
495455AABH93DE428146745
description
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
description
A mixture of A, B, and C isomers.
description
-
description
VETRANAL®, analytical standard, mixture of isomers
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
assay
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the molecular weight of this compound mixture
    1 answer
    1. This product is a mixture of oligomycin's A, B, and C. The molecular weight of each is as follows: :
      Oligomycin A = 791 g/mol (approximately 65%)
      Oligomycin B = 805.1 g/mol (amount not determined)
      Oligomycin C = 775.1 g/mol (amount not determined)
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/165/401/o4876pis.pdf