Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H70O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.94
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-651-2
MDL number:
assay
~99%
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H70O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h18,20H,3-17,19,21-35H2,1-2H3/b20-18-
InChI key
WRPMUZXHQKAAIC-ZZEZOPTASA-N
Packaging
Sealed ampule.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?