Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 132,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-296-1
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
SMILES string
OC(=O)CCc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
InChI key
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGIR(5739), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
General description
Application
Anti-inflammatory
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxaprozin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?